3-(5-Fluor-2-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302519-1G
PC302519-5G
APOSPC302519-1GEA
148
EUR
APOSPC302519-1G
APOSPC302519-5G
3-(5-Fluor-2-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 98%
3-(5-Fluor-2-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure
Formel:
C₁₀H₈F₄O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11519341 CAS-Nummer: 1092460-96-2 |