3-(2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302502-1G
PC302502-5G
APOSPC302502-1GEA
177
EUR
APOSPC302502-1G
APOSPC302502-5G
3-(2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 98%
3-(2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure
Formel:
C₁₁H₁₁F₃O₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832351 CAS-Nummer: 1017779-17-7 |