3-(4-Ethoxy-3,5-difluorphenyl)propionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302488-1G
PC302488-5G
APOSPC302488-1GEA
116
EUR
APOSPC302488-1G
APOSPC302488-5G
3-(4-Ethoxy-3,5-difluorphenyl)propionsäure 98%
3-(4-Ethoxy-3,5-difluorphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₁H₁₂F₂O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11519343 CAS-Nummer: 1092461-00-1 |