3-(3-Fluor-2-methylphenyl)propionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302483-1G
PC302483-5G
APOSPC302483-1GEA
116
EUR
APOSPC302483-1G
APOSPC302483-5G
3-(3-Fluor-2-methylphenyl)propionsäure 98%
3-(3-Fluor-2-methylphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₀H₁₁FO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
377083-80-2 |