3-(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302479-1G
PC302479-5G
APOSPC302479-1GEA
207
EUR
APOSPC302479-1G
APOSPC302479-5G
3-(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid 98%
3-(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
Formel:
C₁₀H₁₀F₂O₃ Schmelzpunkt: 83…86 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832373 CAS-Nummer: 105219-44-1 |