2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
PC302459-1G PC302459-5G
APOSPC302459-1GEA 284 EUR
APOSPC302459-1G APOSPC302459-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₇F₄NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19687194
CAS-Nummer: 1323966-43-3