(2-Chlor-6-fluor-3-methoxyphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302447-1G PC302447-5G PC302447-10G
APOSPC302447-1GEA 159 EUR
APOSPC302447-1G APOSPC302447-5G APOSPC302447-10G
(2-Chlor-6-fluor-3-methoxyphenyl)essigsäure 98%
(2-Chlor-6-fluor-3-methoxyphenyl)essigsäure
Formel: C₉H₈ClFO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832268
CAS-Nummer: 1017777-68-2