2-Chlor-4,5-difluoranilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302442-25G
PC302442-5G
PC302442-100G
APOSPC302442-25GEA
52.2
EUR
APOSPC302442-25G
APOSPC302442-5G
APOSPC302442-100G
2-Chlor-4,5-difluoranilin
2-Chlor-4,5-difluoranilin
Formel:
C₆H₄ClF₂N Schmelzpunkt: 55…58 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08448325 CAS-Nummer: 2613-32-3 |