2,4-Difluor-3-methoxybenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
PC302437-10G
PC302437-5G
APOSPC302437-10GEA
282
EUR
APOSPC302437-10G
APOSPC302437-5G
2,4-Difluor-3-methoxybenzamid
2,4-Difluor-3-methoxybenzamid
Formel:
C₈H₇F₂NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115931 CAS-Nummer: 479091-06-0 |