5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302415-25G PC302415-5G PC302415-10G
APOSPC302415-25GEA 213 EUR
APOSPC302415-25G APOSPC302415-5G APOSPC302415-10G
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
Formel: C₈H₄ClF₃O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03412204
CAS-Nummer: 90381-07-0