3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzoesäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid

PC302395-25G PC302395-5G PC302395-1G
APOSPC302395-25GEA 121 EUR
APOSPC302395-25G APOSPC302395-5G APOSPC302395-1G
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Schmelzpunkt: 158…161 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972755
CAS-Nummer: 115754-20-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR