2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC302387-1G
PC302387-5G
APOSPC302387-1GEA
105
EUR
APOSPC302387-1G
APOSPC302387-5G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel:
C₁₀H₈F₄O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22201046 CAS-Nummer: 1373920-85-4 |