2-Brom-4-chlor-6-fluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302381-5G PC302381-1G
APOSPC302381-5GEA 161 EUR
APOSPC302381-5G APOSPC302381-1G
2-Brom-4-chlor-6-fluoranisol 98%
2-Brom-4-chlor-6-fluoranisol
Formel: C₇H₅BrClFO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115953
CAS-Nummer: 886499-78-1