2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302379-5G
PC302379-10G
PC302379-1G
APOSPC302379-5GEA
203
EUR
APOSPC302379-5G
APOSPC302379-10G
APOSPC302379-1G
2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₃Cl₂F₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09743917 CAS-Nummer: 25922-41-2 |