(2,3-Difluor-6-methoxyphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302374-1G
PC302374-5G
APOSPC302374-1GEA
163
EUR
APOSPC302374-1G
APOSPC302374-5G
(2,3-Difluor-6-methoxyphenyl)essigsäure
(2,3-Difluor-6-methoxyphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH Schmelzpunkt: 125…127 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04116025 CAS-Nummer: 886501-88-8 |