6-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302368-25G PC302368-5G PC302368-1G
APOSPC302368-25GEA 416 EUR
APOSPC302368-25G APOSPC302368-5G APOSPC302368-1G
6-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzoesäure 97%
6-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzoesäure
Formel: C₈H₆ClFO₃
Molekulargewicht: 204.59 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115947
CAS-Nummer: 886499-58-7