5-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acrylic acid
PC302360-1G
PC302360-5G
PC302360-10G
APOSPC302360-1GEA
88.6
EUR
APOSPC302360-1G
APOSPC302360-5G
APOSPC302360-10G
5-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
5-Fluoro-2-methoxycinnamic acid
Formel:
C₁₀H₉FO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03002811 CAS-Nummer: 157518-45-1 |