4-(Difluormethoxy)zimtsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302316-1G
PC302316-5G
APOSPC302316-1GEA
87
EUR
APOSPC302316-1G
APOSPC302316-5G
4-(Difluormethoxy)zimtsäure 97%
4-(Difluormethoxy)zimtsäure
Formel:
C₁₀H₈F₂O₃ Schmelzpunkt: 183…186 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01222822 CAS-Nummer: 103962-07-8 |