3-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302300-1G PC302300-5G PC302300-25G
APOSPC302300-1GEA 82.8 EUR
APOSPC302300-1G APOSPC302300-5G APOSPC302300-25G
3-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
3-Fluoro-2-methylcinnamic acid
Formel: C₁₀H₉FO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06205416
CAS-Nummer: 155814-23-6