2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC302244-1G PC302244-5G
APOSPC302244-1GEA 87 EUR
APOSPC302244-1G APOSPC302244-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₈F₄O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19687197
CAS-Nummer: 1323966-16-0