2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
PC302243-1G
PC302243-5G
APOSPC302243-1GEA
212
EUR
APOSPC302243-1G
APOSPC302243-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel:
C₉H₅ClF₄O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19687193 CAS-Nummer: 1323966-18-2 |