2-Chlor-6-fluor-3-methoxybenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302233-25G
PC302233-5G
PC302233-1G
APOSPC302233-25GEA
737
EUR
APOSPC302233-25G
APOSPC302233-5G
APOSPC302233-1G
2-Chlor-6-fluor-3-methoxybenzoesäure 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₆ClFO₃ Molekulargewicht: 204.59 g/mol Schmelzpunkt: 126…128 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115942 CAS-Nummer: 886499-40-7 |