2-Chlor-6-fluor-3-methoxybenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302232-5G
PC302232-10G
PC302232-1G
APOSPC302232-5GEA
130
EUR
APOSPC302232-5G
APOSPC302232-10G
APOSPC302232-1G
2-Chlor-6-fluor-3-methoxybenzaldehyd 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₆ClFO₂ Schmelzpunkt: 105…106 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115941 CAS-Nummer: 149949-29-1 |