2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-6-trifluoromethylbenzoic acid, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
PC302231-5G
PC302231-1G
PC302231-10G
APOSPC302231-5GEA
63.8
EUR
APOSPC302231-5G
APOSPC302231-1G
APOSPC302231-10G
2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₄ClF₃O₂ Schmelzpunkt: 124…125 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06208254 CAS-Nummer: 2376-00-3 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |