2'-Chlor-3'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302226-5G PC302226-1G
APOSPC302226-5GEA 241 EUR
APOSPC302226-5G APOSPC302226-1G
2'-Chlor-3'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
2'-Chlor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₆ClF₃O
Siedepunkt: 90…91 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832253
CAS-Nummer: 129322-82-3