3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302193-1G PC302193-5G
APOSPC302193-1GEA 261 EUR
APOSPC302193-1G APOSPC302193-5G
3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)anilin 98%
3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄ClF₄N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519381
CAS-Nummer: 1092461-38-5
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III