2'-Methyl-4'-(trifluormethoxy)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302178-1G PC302178-5G
APOSPC302178-1GEA 114 EUR
APOSPC302178-1G APOSPC302178-5G
2'-Methyl-4'-(trifluormethoxy)acetophenon 97%
2'-Methyl-4'-(trifluormethoxy)acetophenon
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22201061
CAS-Nummer: 1373920-81-0