2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302176-5G PC302176-1G PC302176-25G
APOSPC302176-5GEA 89.9 EUR
APOSPC302176-5G APOSPC302176-1G APOSPC302176-25G
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzonitril 97%
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₉H₆F₃NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115963
CAS-Nummer: 886500-03-4