α-Brom-2-chlor-4,5-difluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302167-25G
PC302167-5G
PC302167-1G
APOSPC302167-25GEA
496
EUR
APOSPC302167-25G
APOSPC302167-5G
APOSPC302167-1G
α-Brom-2-chlor-4,5-difluortoluol 97%
α-Brom-2-chlor-4,5-difluortoluol
Formel:
C₇H₄BrClF₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660158 CAS-Nummer: 874285-21-9 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |