2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(2,6-difluoro-4-methoxyphenyl)ethanenitrile, 2-(2,6-difluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
PC302164-1G PC302164-5G PC302164-25G
APOSPC302164-1GEA 102 EUR
APOSPC302164-1G APOSPC302164-5G APOSPC302164-25G
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115928
CAS-Nummer: 886499-03-2
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III