5'-Fluor-2'-methylacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Fluoro-2-methylacetophenone, 1-(5-Fluoro-2-methylphenyl)ethan-1-one
PC302118-25G
PC302118-5G
PC302118-1G
APOSPC302118-25GEA
359
EUR
APOSPC302118-25G
APOSPC302118-5G
APOSPC302118-1G
5'-Fluor-2'-methylacetophenon 98%
5'-Fluor-2'-methylacetophenon
Formel:
C₉H₉FO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660189 CAS-Nummer: 29427-49-4 |