(4-Fluor-3-methylphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
PC302116-1G
PC302116-5G
PC302116-10G
APOSPC302116-1GEA
55.1
EUR
APOSPC302116-1G
APOSPC302116-5G
APOSPC302116-10G
(4-Fluor-3-methylphenyl)essigsäure 98%
(4-Fluor-3-methylphenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₉FO₂ Schmelzpunkt: 105…107 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832241 CAS-Nummer: 1000520-92-2 |