(4-Fluor-2-methylphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
PC302112-1G
PC302112-5G
PC302112-25G
APOSPC302112-1GEA
29
EUR
APOSPC302112-1G
APOSPC302112-5G
APOSPC302112-25G
(4-Fluor-2-methylphenyl)essigsäure 98%
(4-Fluor-2-methylphenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₉FO₂ Schmelzpunkt: 96…99 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049318 CAS-Nummer: 407640-40-8 |