4-Fluor-2-methylbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (4-Fluoro-2-methylphenyl)methanamine
PC302111-1G PC302111-5G PC302111-10G
APOSPC302111-1GEA 37.7 EUR
APOSPC302111-1G APOSPC302111-5G APOSPC302111-10G
4-Fluor-2-methylbenzylamin 98%
4-Fluor-2-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀FN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03701060
CAS-Nummer: 771574-00-6