(3-Chlor-2,4-difluorphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Chloro-2,4-difluorophenylacetic acid
PC302087-1G
PC302087-5G
PC302087-250MG
APOSPC302087-1GEA
87
EUR
APOSPC302087-1G
APOSPC302087-5G
APOSPC302087-250MG
(3-Chlor-2,4-difluorphenyl)essigsäure 97%
(3-Chlor-2,4-difluorphenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₅ClF₂O₂ Schmelzpunkt: 124…126 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660337 CAS-Nummer: 886761-66-6 |