3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride
PC302046-1G
PC302046-5G
PC302046-10G
PC302046-25G
APOSPC302046-1GEA
21.9
EUR
APOSPC302046-1G
APOSPC302046-5G
APOSPC302046-10G
APOSPC302046-25G
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril 98%
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃ClF₃N Schmelzpunkt: 38…40 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04972703 CAS-Nummer: 1092460-79-1 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |