2-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302031-25G PC302031-5G PC302031-1G
APOSPC302031-25GEA 34.8 EUR
APOSPC302031-25G APOSPC302031-5G APOSPC302031-1G
2-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzonitril 98%
2-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₆F₃NO
Schmelzpunkt: 30…34 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06409082
CAS-Nummer: 34636-92-5
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III