2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302016-1G
PC302016-5G
PC302016-10G
APOSPC302016-1GEA
87
EUR
APOSPC302016-1G
APOSPC302016-5G
APOSPC302016-10G
2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)benzonitril 98%
2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₂Cl₂F₃N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11519347 CAS-Nummer: 1092461-02-3 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |