5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine

PC301200-1G PC301200-5G PC301200-25G
APOSPC301200-1GEA 29 EUR
APOSPC301200-1G APOSPC301200-5G APOSPC301200-25G
5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Formel: C₆H₅F₃N₂
Siedepunkt: 105.5…106 °C
Schmelzpunkt: 40…41.5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128900
CAS-Nummer: 112110-07-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR