Dimethyl dodecafluorosuberate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3011-100G PC3011-25G PC3011-5G
APOSPC3011-100GEA 1360 EUR
APOSPC3011-100G APOSPC3011-25G APOSPC3011-5G
Dimethyl dodecafluorosuberate
Dimethyl dodecafluorosuberate
Formel: C₁₀H₆F₁₂O₄
Siedepunkt: 152 °C/60mmHg
Schmelzpunkt: 26 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044088
CAS-Nummer: 2062-20-6