Ethyl 2-amino-4-trifluoromethylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 2-amino-4-trifluoromethylbenzoate
PC300714-1G
PC300714-5G
APOSPC300714-1GEA
126
EUR
APOSPC300714-1G
APOSPC300714-5G
Ethyl 2-amino-4-trifluoromethylbenzoate 95%
Ethyl-2-amino-4-trifluoromethylbenzoate
Formel:
C₁₀H₁₀F₃NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08274771 CAS-Nummer: 65568-55-0 |