2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3007-25G
PC3007-5G
PC3007-1G
APOSPC3007-25GEA
89.9
EUR
APOSPC3007-25G
APOSPC3007-5G
APOSPC3007-1G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure 99%
2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BF₄O₂ Schmelzpunkt: 113…115 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094995 CAS-Nummer: 503309-11-3 |