1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidin-4-one
PC300676-10G
PC300676-1G
PC300676-5G
APOSPC300676-10GEA
705
EUR
APOSPC300676-10G
APOSPC300676-1G
APOSPC300676-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Formel:
C₁₀H₁₀F₃N₃O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09027162 CAS-Nummer: 937604-44-9 |