2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
PC300636-1G PC300636-250MG
APOSPC300636-1GEA 186 EUR
APOSPC300636-1G APOSPC300636-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Formel: C₈H₆F₃NO
Molekulargewicht: 189.137 g/mol
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11035943
CAS-Nummer: 545394-83-0