4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC300597-1G PC300597-5G
APOSPC300597-1GEA 125 EUR
APOSPC300597-1G APOSPC300597-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formel: C₁₃H₈F₃NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08448326
CAS-Nummer: 869109-12-6