(4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC300595-1G PC300595-5G
APOSPC300595-1GEA 149 EUR
APOSPC300595-1G APOSPC300595-5G
(4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10703545
CAS-Nummer: 1086376-57-9