1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC300002-1G
PC300002-5G
PC300002-10G
APOSPC300002-1GEA
163
EUR
APOSPC300002-1G
APOSPC300002-5G
APOSPC300002-10G
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₂FNO₃ Schmelzpunkt: 152…154 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07359954 CAS-Nummer: 63674-46-4 |