2-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid, 2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
PC2997-1G PC2997-25G PC2997-5G
APOSPC2997-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2997-1G APOSPC2997-25G APOSPC2997-5G
2-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
2-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BClF₃O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06656267
CAS-Nummer: 1022922-16-2