4-Acetyl-3-fluorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2993-1G PC2993-500MG
APOSPC2993-1GEA 40.6 EUR
APOSPC2993-1G APOSPC2993-500MG
4-Acetyl-3-fluorphenylboronsäure
4-Acetyl-3-fluorphenylboronsäure
Formel: C₈H₈BFO₃
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06796422
CAS-Nummer: 481725-35-3