3-Chloro-4-fluoropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2990-1G PC2990-5G
APOSPC2990-1GEA 181 EUR
APOSPC2990-1G APOSPC2990-5G
3-Chloro-4-fluoropyridine
3-Chloro-4-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
Schmelzpunkt: 16 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04973418
CAS-Nummer: 883107-69-5